Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque: Cytiva UN203NPEPP
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.04120kg
Description
- Procédé de filtration préassemblé tout-en-un ; élimine le besoin de filtre de seringue, seringue, flacon et septum ; réduit les coûts jusqu’à 40 %
- Large gamme de choix de membranes avec des tailles de pores allant de 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatible avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Traite jusqu’à 6 échantillons en même temps, améliorant encore le temps de traitement des échantillons et réduisant le risque de contrainte manuelle
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir des flacons de 12 x 32 mm
- OU le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Spécification
PP | |
Analyse HPLC / UHPLC de routine ; Dosages de composites ; Uniformité du contenu ; Précipitation de protéines ; Test de solubilité ; Test de dissolution ; Filtration d’échantillons ; Robotique standard sur les instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, permettant un débit plus élevé ; Échantillons sensibles à la lumière | |
100/boîte |
0,2 μm | |
100/boîte | |
Seringue filtrante |