Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque: Cytiva UN503NPUPP
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Description
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps.Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
- Procédé de filtration préassemblé tout-en-un ; élimine le besoin de filtre de seringue, seringue, flacon et septum ; réduit les coûts jusqu’à 40 %
- Large gamme de choix de membranes avec des tailles de pores allant de 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatible avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Traite jusqu’à 6 échantillons en même temps, améliorant encore le temps de traitement des échantillons et réduisant le risque de contrainte manuelle
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir des flacons de 12 x 32 mm
- OU le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Spécification
Polypropylène | |
0,45 μm | |
1000/boîte |
Polypropylène | |
Analyse HPLC/UHPLC de routine ; filtration d’échantillons ; dosages de composites ; uniformité du contenu ; précipitation de protéines ; test de solubilité/dissolubilité ; chromatographie d’échanges d’ions | |
Seringue filtrante |