Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
269.00€ - 2955.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse HPLC/UHPLC de routine ; filtration d’échantillons ; dosages de composites ; uniformité du contenu ; précipitation de protéines ; test de solubilité/dissolubilité ; chromatographie d’échanges d’ions |
---|---|
Type | Seringue filtrante |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11338744
|
Cytiva
UN203NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11348744
|
Cytiva
UN203NPUDPP |
Filtre épais en PP | 0,45 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11388744
|
Cytiva
UN203NPUPES |
PES | 0,45 μm | 100/boîte |
278.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11398754
|
Cytiva
UN503NPUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 1000/boîte |
2440.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11378744
|
Cytiva
UN203NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 100/boîte |
323.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11318764
|
Cytiva
UN503NPUPES |
PES | 0,45 μm | 1000/boîte |
2525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11368744
|
Cytiva
UN203NPUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11328754
|
Cytiva
UN503NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 1000/boîte |
2440.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11378754
|
Cytiva
UN503NPUDPP |
Filtre épais en PP | 0,45 μm | 1000/boîte |
2525.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11398734
|
Cytiva
UN203NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11368754
|
Cytiva
UN503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 1000/boîte |
2440.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11338754
|
Cytiva
UN503NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 1000/boîte |
2675.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11308764
|
Cytiva
UN503NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 1000/boîte |
2440.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11358744
|
Cytiva
UN203NPUGMF |
Microfibre de verre | 0,45 μm | 100/boîte |
291.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11308744
|
Cytiva
UN203NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 100/boîte |
610.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11388754
|
Cytiva
UN503NPUGMF |
Microfibre de verre | 0,45 μm | 1000/boîte |
2955.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11318754
|
Cytiva
UN503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 1000/boîte |
2440.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11388734
|
Cytiva
UN203NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11318744
|
Cytiva
UN203NPEPES |
PES | 0,2 μm | 100/boîte |
278.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11328764
|
Cytiva
UN503NPUPP |
Polypropylène | 0,45 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11398744
|
Cytiva
UN203NPUPP |
PP | 0,45 μm | 100/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps.Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Les filtres transparents sans seringue Whatman Mini-UniPrep™ éliminent rapidement et facilement les particules des échantillons préparés pour l’analyse HPLC/UHPLC tout en assurant la visibilité des échantillons.
- L’unité de filtration tout-en-un pré-assemblée élimine la nécessité d’un filtre pour seringue, d’une seringue, d’un flacon et d’un septum, réduisant ainsi les coûts jusqu’à 40 %
- Vaste gamme de membranes disponibles dans des tailles de pores comprises entre 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatibles avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques pour une analyse à haut débit
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Le compresseur multi-échantillons traite jusqu’à 6 échantillons à la fois, améliorant davantage le temps de traitement des échantillons et réduisant la tension des mains
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir 12 flacons de 32 mm -OU-
Le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Spécification
Analyse HPLC/UHPLC de routine ; filtration d’échantillons ; dosages de composites ; uniformité du contenu ; précipitation de protéines ; test de solubilité/dissolubilité ; chromatographie d’échanges d’ions | |
Seringue filtrante |