Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™
Facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire grâce aux marques de surface et au contraste des couleurs. Les membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ sont disponibles en version unie ou quadrillée pour des procédures de comptage automatiques ou manuelles.
Marque: Cytiva 10400909
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00600kg
Description
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, garantissant l’intégrité des échantillons.
- Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Spécification
Autoclavables | |
ME 27 | |
Non stérile | |
Papier entrelacé | |
Lot de 100 | |
266deg;F | |
135 μm | |
2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup | |
37 mm |
Ester de cellulose mixte | |
0,8 μm | |
unie | |
M | |
3,1mm | |
130deg;C | |
Membrane | |
1,45 in |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose