Learn More
Cytiva Indicateur de pH Whatman™, gamme de 1,0 à 11,0, 10 livres de 10 bandelettes, indicateurs de pH et papiers de test
Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
Marque: Cytiva 2600-500
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.35280kg
Description
Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Relevés de pH instantanés.
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine.
- Économique.
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain.
Spécification
Rouge Congo | |
Bande | |
Unités de 1 pH | |
Livre indicateur de pH |
1 à 11 | |
Pour la détermination rapide du pH dans de nombreuses applications de laboratoire et d’industrie | |
20 bandelettes à plage large (pH 1 à 11) graduées en unités de 1 pH, charte de comparaison des couleurs à l’intérieur, 20 feuilles par cahier, 10 ensembles de 10 cahiers par boîte |