Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement des fermenteurs.
Marque:  Cytiva 2700T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.74000kg
Code produit. 11329184
  • 675.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
Stérilise et élimine les particules des flux d’air / de gaz / de liquide.Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF garantissent la présence de gaz inertes propres dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement entre évacuation et fermenteurs.
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Spécification
Spécification
Autoclavables
PTFE
1000 cm2
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP femelle (FNPT)
75 mm
Polycap TF 75, 0,1 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces)
0,1 μm
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
5/boîte