Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement des fermenteurs.
Marque:  Cytiva 6700-7502
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Code produit. 11354594
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
Stérilise et élimine les particules des flux d’air / de gaz / de liquide.Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF garantissent la présence de gaz inertes propres dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement entre évacuation et fermenteurs.
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Spécification
Spécification
Autoclavables
PTFE
Stérile
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
1 de chaque
75 mm
Polycap TF 75, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie SB 3/8 po (1 pièce)
0,2 μm
1000 cm2
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Capsule jetable