Learn More
Cytiva Filtres en ligne Whatman™ Polydisc TF
Description
Les options disponibles de milieux de filtration conviennent à toute une gamme d’échantillons aqueux et organiques
- Membrane hydrophobe en PTFE utilisée à des fins filtration avec des solutions chimiques agressives, des réactifs et des solvants organiques
- Le boîtier en PP haute pureté préserve la pureté des échantillons
- 50Taille du filtre : mm
- Peut être utilisé en conjonction avec une seringue ou en étant connecté en ligne (avec un tuyau de 6-10 mm de dia.int.) par le biais du raccord du tuyau cannelé
- Autoclavables
- Léger (11,5 g)
- Répond aux normes de biosécurité
- Dispositif de 1 μm doté d’un préfiltre en polypropylène pour être utilisé dans des conditions de forte contamination
En raison de restrictions sur ce produit, nous ne pouvons pas vendre ce produit en ligne. Veuillez appeler le service client au 1-800-766-7000 ou envoyer un e-mail à CS.WebEmail@thermofisher.com pour obtenir de l’aide.
Pour les applications de filtration et d’isolement en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la recherche en biotechnologie, des laboratoires et de l’électronique
Compliance
Intégrité testable avec la méthode du point de bulle
Spécification
Spécification
Description | Filtre Polydisc TF, PP, 0,1 mu;m (10 pièces) |
Matériau (membrane) | PTFE |
Porosité | 0,1 μm |
Zone de filtration | 16 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation d’échantillons d’eaux souterraines à des fins d’analyse des métaux lourds dissous |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Raccord d’entrée (métrique) | Buse de tubulure (tuyau de diamètre intérieur de 6-10 mm) |
Diamètre (métrique) | 50 mm |