Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ FP 30 mm sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Marque: Cytiva 10462241
108.22 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Description
Liaison protéique très faible convenant aux applications de récupération des protéines.Les filtres pour seringues de 30 mm en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Seringue en acétate de cellulose bien adaptée à la filtration rapide et courante des échantillons jusqu’à 100 ml- 30 mm de diamètre
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
- Conçus pour les échantillons aqueux
Spécification
Vert | |
Acétate de cellulose | |
5,7 cm2 | |
<50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtre pour seringue Puradisc | |
26 x 34 mm |
Filtre pour seringue en acétate de cellulose Puradisc FP 30, 0,8 mu;m, stérile (50 pièces) | |
0,8 μm | |
Conçus pour des échantillons aqueux ; filtration de solutions contenant des protéines avec perte minimale de protéines | |
Polycarbonate (PC) | |
Luer mâle | |
50 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
30 mm |