Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 2
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 2 sont utilisés pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
Marque: Cytiva 1002-385
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 6.53180kg
Description
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 2 sont utilisés pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 8 μm
- Porosité : Moyenne fine
- Vitesse de filtration : ASTM™, 55 s ; Herzberg, 240 s.
- Surface : Lisse
- Contient les éléments nutritifs du sol dans les essais de croissance des plantes
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 2, qualité standard, cercle, 385 mm | |
Cellulose | |
240 s | |
Un filtre standard utilisé pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol. | |
Moyenne fine | |
190 μm | |
385 mm |
Rond | |
>8 μm | |
Moyenne | |
Grade 2 | |
Lot de 100 | |
Oslash; 385 mm |