Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 2
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 2 sont utilisés pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
Marque:  Cytiva 1002-500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.41000kg
Code produit. 11370424
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 2 sont utilisés pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
Ces filtres de cellulose sont utilisés dans les techniques d’analyse qualitative pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier les liquides. 
  • Rétention des particules : 8 μm
  • Porosité : moyenne fine
  • Vitesse de filtration : ASTM™, 55 s ; Herzberg, 240 s.
  • Surface : lisse
  • Retiennent les éléments nutritifs du sol dans les tests de croissance des plantes
  • Utilisés pour l’analyse des sols et les procédures de test de semences dans l’industrie agricole
Spécification
Spécification
Grade 2 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 500 mm
Cellulose
240 s
A standard grade filter used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing.
Moyenne fine
190 μm
500 mm
Rond
>8 μm
Moyen
2
100/boîte
Ø 500 mm