Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 4
Filtrent et retiennent les grosses particules pour la surveillance de la pollution de l’air. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les cercles de grade 4 sont utilisés lorsque des débits élevés sont nécessaires pour la surveillance de la pollution de l’air et que la collecte de particules fines n’est pas critique.
Marque: Cytiva 1004-047
8.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Filtre et retient les grosses particules pour la surveillance de la pollution de l’air.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les disques de grade 4 sont utilisés lorsque des débits élevés sont nécessaires dans la surveillance de la pollution atmosphérique et que la collecte des particules fines n’est pas critique.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 25 μm
- Porosité : Grossière
- Vitesse de filtration : Herzberg 37 s
- Surface : lisse
- Filtrage extrêmement rapide avec une excellente rétention des grosses particules et précipités gélatineux tels que l’hydroxyde ferrique et l’hydroxyde d’aluminium
- Utile comme filtre rapide pour le nettoyage routinier de liquides biologiques ou d'extraits organiques pendant l'analyse
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 4, qualité standard, cercle, 47 mm | |
Cellulose | |
Moyenne | |
Rapide | |
Grade 4 | |
210 μm | |
47 mm |
Rond | |
Grosses particules et précipités gélatineux | |
37 s | |
Filtre de grade standard utilisé lorsque des débits élevés sont nécessaires pour la surveillance de la pollution de l’air et que la collecte de particules fines n'est pas critique. | |
Lot de 100 | |
Oslash; 47 mm |