Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles plissés de grade 597½
Plissés pour gagner du temps et obtenir une adaptation optimale dans les entonnoirs à filtre conique. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les cercles plissés de grade 597½ fournissent une surface supplémentaire pour augmenter la capacité de charge totale.
Marque: Cytiva 10311844
59.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
Plissés pour gagner du temps et obtenir un ajustement optimal dans les entonnoirs à filtre conique.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles plissés de grade 597½ fournissent une surface supplémentaire pour augmenter la capacité de charge totale.
Le filtre plié est utilisé pour de nombreuses applications analytiques courantes dans diverses industries. Le papier plissé améliore et facilite le processus de filtration.- Permet d’économiser du temps dans des analyses répétitives ou multiples
- Diminue le temps de filtration global ; le ralentissement normal dû à la charge de particules est éliminé
- Augmente la capacité de charge totale
- Maintient le débit ; le contact avec l’entonnoir est réduit, la forme du filtre est autoportant
- Le plissage n’affecte pas de manière significative les données techniques ; les mêmes figures peuvent être utilisées avec des cercles plats
- Le grade 597½ est un papier moyen rapide avec une rétention de particules moyenne à fine
- Applications :
- Tests alimentaires ; détermination de la teneur en matières grasses
- Élimination du dioxyde de carbone et de la turbidité des boissons
Spécification
Papier filtre qualitatif plié (préplissé) de grade 597frac12;, 125 mm | |
Cellulose | |
4 à 7 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 597 ½ | |
180 μm |
Disque plissé | |
7 μm | |
Env. 70 s | |
Filtre préplissé utilisé pour une variété d’applications analytiques de routine dans différentes industries comme l’analyse alimentaire (par ex., détermination de la teneur en matière grasse) ou l’élimination du dioxyde de carbone et de la turbidité des boissons (par ex., analyse de la bière). | |
Lot de 100 | |
125 mm |