Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 40
Permet une analyse de précision dans les applications sensibles à de très faibles niveaux de contamination de fond. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 40 sont également utiles dans l’analyse gravimétrique où la teneur en cendres peut affecter les mesures de poids des échantillons brûlés.
21.50€ - 460.00€
Spécification
Débit d’air | 21 s/100 ml/posup2/sup |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Particle Retention | 8 μm |
Porosité | Moyenne |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370454
|
Cytiva
1440-012 |
12,7 mm |
21.50€
400 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10460642
|
Cytiva
1440-032 |
32 mm |
23.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11352935
|
Cytiva
1440-042 |
42,5 mm |
24.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362935
|
Cytiva
1440-047 |
47 mm |
26.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674122
|
Cytiva
1440-055 |
55 mm |
27.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382935
|
Cytiva
1440-070 |
70 mm |
28.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392935
|
Cytiva
1440-090 |
90 mm |
56.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302945
|
Cytiva
1440-110 |
110 mm |
71.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11312945
|
Cytiva
1440-125 |
125 mm |
57.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322945
|
Cytiva
1440-150 |
150 mm |
130.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332945
|
Cytiva
1440-185 |
185 mm |
181.63€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11342945
|
Cytiva
1440-240 |
240 mm |
172.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390454
|
Cytiva
1440-320 |
320 mm |
382.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380454
|
Cytiva
1440-329 |
30 mm |
22.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300464
|
Cytiva
1440-6168 |
450 mm |
460.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour des analyses de précision dans les applications sensibles aux niveaux très faibles de contamination parasite.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 40 sont également utiles dans l’analyse gravimétrique où la teneur en cendres peut affecter les mesures de poids des échantillons brûlés.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Filtres de grande pureté pour l’analyse quantitative
- Présentent une teneur en cendres maximale de 0,007 %
- Indice de rétention nominale moyenne des particules de 8 μm
- Vitesse de filtration moyenne (Herzberg 340 s.)
Adaptés aux applications suivantes :
- Analyse des sols, lors de la séparation de matières solides et d’extraits aqueux
- Détermination quantitative de sédiments dans le lait
- À utiliser comme filtre de nettoyage pour les solutions avant la spectrométrie d’absorption atomique (AA)
- Analyse des composants constituants dans les ciments, les argiles, le fer et les produits d’acier
- Prélèvement d’éléments à l’état de trace et de radionucléides dans l’atmosphère
Spécification
21 s/100 ml/posup2/sup | |
Linters de coton haute qualité | |
Moyenne | |
Moyenne | |
Grade 40 | |
210 μm |
Rond | |
8 μm | |
ASTM, 75 secondes ; Herzberg, 340 secondes | |
Conçu pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Analyse gravimétrique pour de nombreux composants dans les ciments, les argiles, le fer et les produits en acier. Il peut être utilisé comme filtre primaire pour séparer la matière solide des extraits aqueux | |
Lot de 100 | |
Sans cendres |