Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 540
Utilisation comme filtre gravimétrique dans l’analyse des métaux en solutions acides ou alcalines et dans le prélèvement d’hydroxydes. Papiers quantitatifs Whatman™ : Le traitement à l’acide de la surface des cercles de grade 540 empêche les filtres de se déchirer durant la filtration et permet à l’utilisateur de racler les précipités sur le papier.
Marque: Cytiva 1540-110
53.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09360kg
Description
À utiliser comme filtre gravimétrique lors de l’analyse des métaux dans les solutions acides ou alcalines ou du prélèvement des hydroxydes.Papier filtre quantitatif Whatman™ :La surface traitée à l’acide des disques de grade 540 empêche les déchirures lors de la filtration et permet à l’utilisateur de racler les précipités du papier.
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Conviennent à une large gamme de procédures de filtration critiques.- Papier filtre de laboratoire en cellulose traité à l’acide, haute pureté
- Mécaniquement solide
- Particulièrement adapté à l’analyse quantitative ou gravimétrique d’échantillons fortement acides ou alcalins
- Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
- Rétention nominale des particules de 8 μm
- Débit moyen (vitesse de filtration Herzberg 200 s)
Spécification
13 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
8 μm | |
Fréquemment utilisé dans l’analyse gravimétrique des métaux dans des solutions acides/alcalines et dans la collecte d’hydroxydes après précipitation par des alcalis forts. | |
Moyenne | |
160 μm | |
4,33 in |
Papier filtre de laboratoire général sans cendres de qualité 540, cercles de 110 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
ASTM, 55 secondes ; Herzberg, 200 secondes | |
Grade 540 | |
100/boîte | |
Durci sans cendres | |
110 mm |