Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 541
Recommandé lorsque la filtration rapide d’un précipité gélatineux pour l’analyse gravimétrique est effectuée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 541 sont des filtres en cellulose durcis à l’acide, ce qui réduit les cendres à un niveau extrêmement bas.
Marque: Cytiva 1541-090
39.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05760kg
Description
Recommandés lorsqu’une filtration rapide d’un précipité gélatineux pour analyse gravimétrique est réalisée sur une solution fortement acide ou alcaline.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 541 sont des filtres de cellulose durcis à l’acide, qui réduisent les cendres à un niveau extrêmement bas.
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Ils conviennent à une vaste gamme de procédures de filtration critiques.- Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
- Forte résistance à l’humidité
- Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
- Rétention des précipités gélatineux
- Indice de rétention nominale des particules de 22 μm
- Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s.)
- Concentration maximale de cendres de 0,006 %
- Détermination quantitative de sédiments dans le lait
- À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
- Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
- Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
Spécification
3 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
22 μm | |
359 ml/min | |
Grade 541 | |
100/boîte | |
Durci sans cendres | |
90 mm |
Papier filtre rapide sans cendres de grade 541, cercles de 90 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes | |
Applications types : fibres dans les aliments pour animaux, gélatine dans le lait et la crème, chlorure dans le ciment, chlorure et phosphore dans le charbon et le coke. | |
Grossière | |
155 μm | |
3,54 in |