Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 589/1
Conçus pour la filtration rapide de gros précipités. Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/1 permettent de réaliser des tests tels que la mesure de la finesse du ciment dans un test de Blaine standard ou la détermination de la teneur en cendres des denrées alimentaires.
Marque: Cytiva 10300009
37.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
Conçus pour la filtration rapide de gros précipités.Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/1 conviennent aux tests tels que la mesure de la finesse du ciment dans un test de Blaine standard ou la détermination de la teneur en cendres dans les denrées alimentaires.
- Pour la rétention de gros précipités
- Vitesse de filtration selon Herzberg de 50 s
- Filtre avec ruban noir pour filtration de gros précipités
- Gamme sans cendres à un débit très élevé
- Haute pureté (< 0,01 % cendres)
Spécification
Noir | |
Rond | |
12 à 15 μm | |
Haut | |
Grade 589/1 | |
Sans cendres |
Filtre de grade 589/1 pour la rétention des précipités grossiers, cercle de 90 mm, (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
25 s | |
Conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation des échantillons à des fins d’analyse instrumentale. Pour la filtration de gros précipités. Pour de nombreuses méthodes quantitatives standard, en particulier pour les applications gravimétriques (p. ex., détermination de la teneur en cendres) | |
190 μm | |
90 mm |