Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif lisse Whatman™ Reeve Angel 201 : Cercles
Pour les applications de filtration de laboratoire courantes et non critiques
Marque: Cytiva 5201-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Rémanence : moyenne à fine (7 à 14 μm)
- Vitesse de filtration : basse à moyenne
- Couleur : Blanc
Spécification
201 9 cm 100/boîte | |
Milieu lent | |
201 | |
100/boîte | |
9 cm |
Rond | |
Un filtre qualitatif général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine. | |
Moyenne fine | |
9,0 cm |