Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif lisse Whatman™ Reeve Angel 201 : Cercles
Pour les applications de filtration de laboratoire courantes et non critiques
Marque: Cytiva 5201-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Rémanence : moyenne à fine (7 à 14 μm)
- Vitesse de filtration : basse à moyenne
- Couleur : Blanc
Informations sur la commande
Remarque : Il existe une quantité minimale de commande de 12 boîtes.
Spécification
201 32 cm 100/boîte | |
Milieu lent | |
201 | |
100/boîte | |
12,5 in |
Rond | |
Un filtre qualitatif général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine. | |
Moyenne fine | |
32,0 cm | |
32 cm |