Learn More
Cytiva Tubulure sous vide Whatman™ SV 006
Tubulure sous vide SV 006, 1 mètre de longueur, accessoires pour appareils de filtration sous vide
Marque: Cytiva 10471700
48.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Spécification
Tubulure sous vide SV 006 | |
1 m |