Learn More
Cytiva ™Filtres pour seringues Whatman Uniflo, 0,22 μm, milieu de filtration PTFE
Les filtres à membrane en PTFE sont hydrophiles et autoclavables. Ils sont disponibles en tailles de pores de 0,22 µm et 0,45 µm. Le nylon résiste à une gamme de solvants organiques et convient à une utilisation avec des échantillons à pH élevé. Le nylon peut lier des protéines, ce qui le rend inadapté aux applications de récupération des protéines.
Marque: Cytiva 9911-1302
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Description
PTFE membrane filters are hydrophilic and autoclavable. They come in 0.22 μm and 0.45 μm pore sizes. Nylon is resistant to a range of organic solvents and suitable for use with high pH samples. Nylon may bind proteins, which makes it unsuitable for protein recovery applications.
Les filtres pour seringue 13 mm Whatman Uniflo de Cytiva Life Sciences associent qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont parfaitement adaptés à la filtration rapide et courante par seringue de petits volumes d’échantillon allant jusqu’à 10 ml dans la préparation des échantillons de laboratoire. Ils sont disponibles dans plusieurs choix de membranes et de tailles de pores avec un boîtier en polypropylène surmoulant. Les filtres Uniflo sont individuellement imprimés à jet d'encre pour en faciliter l'identification et conditionnés dans des boîtes en plastique propres et rescellables et recyclables afin d'optimiser l'espace de stockage en laboratoire.Spécification
Whatman Uniflo 13 mm 0,2 PTFE 500/boîte | |
PTFE | |
Non stériles | |
Application de récupération des protéines | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
67,5 psi | |
500 unités | |
10 mL (échantillon) | |
13 mm |
PTFE | |
0,22 μm | |
0,65 cm2 | |
PP | |
Luer-Slip mâle | |
Whatman™ | |
Filtre pour seringue | |
19,6 x 16,9 mm |