Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm ABC Clear Vial Pack (9 mm Screw Thread Finish and Marking Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9 mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8 mL vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
Marque:  DWK Life Sciences W225151-08
Code produit. 12494841
  • 125.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent avec zone d’écriture
  • Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
12 mm
Oui
PTFE, silicone
Polypropylène
32 mm
9 mm
Transparent
Verre borosilicaté
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à vis
Lot de 100