Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm ABC Clear Vial Pack (9 mm Screw Thread Finish and Marking Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9 mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8 mL vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
68.30€ - 119.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 1,8 mL |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12444841
|
DWK Life Sciences
W225151-0301 |
Noir | PTFE, silicone, PTFE | Non |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12474831
|
DWK Life Sciences
W225151-02 |
Naturel | PTFE, silicone | Non |
87.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12434841
|
DWK Life Sciences
W225151-03 |
Naturel | PTFE, silicone, PTFE | Non |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12474841
|
DWK Life Sciences
W225151-06 |
Naturel | PTFE | Non |
68.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12484831
|
DWK Life Sciences
W225151-0201 |
Noir | PTFE, silicone | Non |
87.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12424841
|
DWK Life Sciences
W225151-0207 |
Vert | PTFE, silicone | Non |
87.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12404851
|
DWK Life Sciences
W225151-0801 |
Noir | PTFE, silicone | Oui |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12494841
|
DWK Life Sciences
W225151-08 |
Naturel | PTFE, silicone | Oui |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12484841
|
DWK Life Sciences
W225151-0601 |
Noir | PTFE | Non |
68.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Manufactured from clear Type I borosilicate glass with writing patch
- Packaged with 9 mm ABC Screw Caps
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
9 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
PP | |
32 mm | |
Oui |