Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
Marque:  DWK Life Sciences 224795
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 5.71530kg
Code produit. 12482741
  • 317.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Inserts à volume limité disponibles séparément
Spécification
Spécification
Ambré
PP
1,77 in
45 mm
13-425
15 mm
4 mL
Bouchon à vis
1000/boîte