Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
68.80€ - 241.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 25mm |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11754309
|
DWK Life Sciences
419336 |
Bouchon en silicone n° 5 |
95.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12451571
|
DWK Life Sciences
419325 |
Ensemble de filtration |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12461571
|
DWK Life Sciences
419330 |
Entonnoir |
68.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12481571
|
DWK Life Sciences
419332 |
Socle en verre fritté |
125.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487121
|
DWK Life Sciences
635229 |
Flacon de filtration |
70.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Ensemble de filtration 25mm |