Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,33 in
1,65 in
2 in
2,44 in
2,99 in
Hauteur (impériale):
2,75 in
3,34 in
4,09 in
5,07 in
5,78 in
Description
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 33-400 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 34 mm |
Hauteur (impériale) | 2,75 in |
Hauteur (métrique) | 70 mm |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Capacité (impériale) | 1 oz. |