Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint caoutchouc / PTFE Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Nbre par carton:
100/boîte
200/boîte
Description
- Conçu pour la sécurité des produits
- Joint en TFE / caoutchouc butadiène-styrène
- Bouchon à vis
- Phénolique
- Noir
- Autoclavable
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 200/boîte |
Finition de col | 18-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Closure Liner | PTFE / caoutchouc 14B |
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |