Learn More
DWK Life Sciences Joints en PTFE pour Coliwasa en verre borosilicaté Wheaton™
Utilisé pour recueillir des échantillons liquides composites de haut en bas dans des tambours et réservoirs
Marque: DWK Life Sciences 885232
Informations supplémentaires : Poids : 0.00910kg
Description
Joint en PTFE positif pour coliwasa en verre borosilicaté.
Spécification
42 in | |
Joint | |
Pour coliwasa en verre borosilicaté |
Utilisé pour recueillir des échantillons liquides composites de haut en bas dans des tambours et réservoirs | |
PTFE | |
106,5 cm |