Learn More
DWK Life Sciences Flacon bioréacteur Wheaton™ CELLine™
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines
Marque: DWK Life Sciences WCL0350-5
1081.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Includes: Manuel de l‘utilisateur avec programmes d‘alimentation et d’archivage
Description
Les flacons de culture cellulaire à haute densité avec système à double membrane permettent un entretien de culture moins important et une récolte à haute concentration.
- La chambre de milieux en vrac permet des durées d’exécution plus longues sans actualisation des milieux
- Le compartiment cellulaire concentre les cellules, les anticorps et les protéines pour une purification simplifiée
- Pour la culture cellulaire en suspension et la culture cellulaire adhérente : hybridome, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- Pour la culture de cellules adhérentes
- Compartiment de milieu de 1 000 ml
- Compartiment de cellules de 15 ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-745) ou de trois (02-912-742)
- Pour la culture de cellules en suspension
- Compartiment de milieu de 350 ml
- Compartiment de cellules de 5 ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-746) ou de cinq (02-912-746)
- Pour la culture de cellules en suspension
- Compartiment de milieu de 1 000 ml
- Compartiment de cellules de 15 ml
- Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-744) ou de trois (02-912-741)
Spécification
0,175 oz | |
5 ml | |
Pour une fixation et une croissance optimales des cellules | |
5/Carton |
12,3 oz | |
350 ml | |
Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques | |
Stérile |