Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1 000ml
4 oz, 125 ml
4 oz., 125 ml
8 oz, 250 ml
Conditionnement:
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
- Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,95 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Conditionnement | Boîte pratique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | EPA, FDA |
Closure Liner | Poly/Vinyle |
Afficher plus |