Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire des échantillons.
Marque: DWK Life Sciences 224888
271.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.53800kg
Description
Bouchons fixés pour une propreté assurée.Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire des échantillons.
- Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Bouchons et revêtements de bouchon
- Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Informations sur la commande
Des bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP type 1 et ASTM™ E438, type 1, classe A.
Spécification
Caoutchouc 14B | |
23 mm | |
24 ml | |
Vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
ASTM type I, classe A, USP type I | |
M-T File™ et rack à flacons |
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés | |
6,5 dr. | |
Autoclavables | |
88 mm | |
20 / 400 |