Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ with Step
Available wth or without writing patch
287.00€ - 405.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 1,8 mL |
À utiliser avec (application) | Applications de GC et HPLC |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12412711
|
DWK Life Sciences
224627 |
Transparent | Oui |
364.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12422711
|
DWK Life Sciences
224628 |
Ambré | Non |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12402711
|
DWK Life Sciences
224626 |
Transparent | Non |
287.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12432711
|
DWK Life Sciences
224629 |
Ambré | Oui |
405.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Wheaton Chromatography Vials and accessories are designed for trouble-free operation in most autosamplers. The innovative design of the E-Z Vial and limited volume insert enables the insert to be precisely centered inside the vial.
- Size: 1.8mL, 12 dia. x 32mm H
- Manufactured from clear or amber Type I borosilicate glass
- For use in both GC and HPLC applications
- Limited volume inserts with step available separately
Informations sur la commande
Vials and caps are sold separately.
Spécification
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
32 mm | |
10-425 |
Verre borosilicaté | |
Applications de GC et HPLC | |
Bouchon à vis | |
1000/boîte |