Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler Vials: Screw Thread
Manufactured from clear Type I borosilicate glass
Marque: DWK Life Sciences W225284
42.17 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.27010kg
Description
- La finition du bouchon à vis élimine la nécessité d’outils de sertissage
- Accepte les bouchons à vis de 18 mm avec septa
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,81 in | |
Rond | |
46 mm | |
18 mm |
23 mm | |
10 mL | |
100 | |
Bouchon à vis | |
100/boîte |