Learn More
DWK Life Sciences Joints d’espace de tête Wheaton™ avec libération de pression
Marque: DWK Life Sciences W224215
156.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.27220kg
Spécification
20 mm | |
Conçu spécifiquement pour les flacons d’échantillonnage automatique à espace de tête en verre de 20 mm | |
Joint d’espace de tête | |
Gris naturel/argent |