Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec filetage à vis ABC
Similaire aux flacons Wheaton LVI avec bouchon serti, à l’exception d’une finition avec filetage à vis ABC de 9 mm qui ne peut être utilisée qu’avec bouchons ABC
303.00€ - 351.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 0,3 mL |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12405001
|
DWK Life Sciences
W225326-02 |
Naturel | PTFE rouge / silicone blanc |
330.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12465001
|
DWK Life Sciences
W225326-03 |
Naturel | PTFE rouge / silicone / PTFE |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12405011
|
DWK Life Sciences
W225326-06 |
Naturel | PTFE |
303.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12465021
|
DWK Life Sciences
W225328-03 |
Naturel | PTFE / silicone / PTFE |
351.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12485021
|
DWK Life Sciences
W225328-04 |
Naturel | PTFE blanc / silicone bleu |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12405031
|
DWK Life Sciences
W225328-06 |
Naturel | PTFE blanc / silicone |
317.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disponible en clair et en ambré avec une pastille de marquage en céramique blanche pour l’identification des échantillons
- Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
- Zone d’écriture sur tous les flacons
- À utiliser avec les bouchons à vis ABC Wheaton
- Couleur du bouchon : naturel
- Dimensions : 12 x 32 mm
Informations sur la commande
- Conditionnés dans des boîtes pratiques de 100 flacons LVI avec inserts et 100 bouchons ABC en polypropylène revêtus.
- Des couleurs de bouchons supplémentaires sont disponibles. Pour plus de détails, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Naturel | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
32 mm | |
9 mm |
12 mm | |
0,3 mL | |
Bouchon à vis | |
100/boîte | |
Oui |