Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
aucune valeur
Marque: DWK Life Sciences 374305
124.49 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Autoclavables
Spécification
de dia. int. | |
3 mm | |
25 pieds | |
0,09 in | |
Pompe péristaltique |
11/100 po | |
Silicone | |
760 cm | |
2,3 mm |