Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique pour flacon transparent Wheaton™ de 12 x 32 mm LVI avec bague de bouchon à sertir et étiquette de marquage
Flacon LVI™ avec insert à volume limité en verre de 300 μl scellé, fusionné avec le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille. Fabriqué en verre borosilicaté de type I avec étiquette inscriptible en céramique blanche.
Marque: DWK Life Sciences W225223-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
- L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
- Joint de bouchon à sertir
- Zone d’écriture sur tous les flacons
Spécification
Naturel | |
12 mm | |
Non | |
PTFE, Bu | |
Aluminium | |
32 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
0,3 mL | |
0,3 mL | |
Bouchon à sertir |