Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis en polypropylène à partie supérieure solide Wheaton™
Click to view available options
PP ; Blanc ; Avec doublure en poly / vinyle ; Non autoclavable ; 144/boîte.
Description
- Utilisé avec des flacons en verre ou des flacons d’échantillon
- Non autoclavable
- De couleur blanche
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Quantité | 144/boîte |
Filetage (métrique) | 13-425 |
Matériau de revêtement | Polyvinyle |
Autoclavable | Non autoclavable |