Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs coniques pour tissus Wheaton™
Conception améliorée avec une surface conique plus longue sur le mortier et le pilon
Marque:  DWK Life Sciences 358111
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.47630kg
Code produit. 10718001
  • 178.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2024
Description
Conception améliorée avec une surface conique plus longue sur le mortier et le pilon
La surface conique permet une réduction initiale de la taille de l’échantillon, suivie d’un passage dans la section cylindrique pour l’étape d’homogénéisation finale. Le broyage est plus efficace et plus rapide qu’avec les modèles Tenbroeck et Potter-Elvehjem. Lorsque le pilon est “abaissé” à l’intérieur du mortier, l’espace de broyage est uniforme, de 0,004 à 0,006 po (0,1 à 0,15 mm).
  • Homogénéise les tissus conjonctifs, y compris le cœur, les muscles, la peau et les poumons ainsi que les tissus végétaux
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
  • Grâce aux composants interchangeables, il est facile de retrouver les pièces correspondantes
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
3,66 in
93mm
Verre borosilicaté
13 mm
0,51 in
Oui
0,004 à 0,006 in
8,66 in
Idéal pour l‘homogénéisation de tissu de cœur, de muscle, de poumon, de peau et de plante
0,16 oz.
0,16 oz., 5 ml
5 ml
220 mm
de 0,10 à 0,15mm