Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis en polypropylène blanc Wheaton™ pour bouteilles et flacons en verre
31.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Finition de col:
15-425
18-400
24-400
À utiliser avec (équipement):
Bouteille ou flacon en verre
Flacon EPA en verre
Nbre par carton:
144/boîte
200/boîte
Description
- Disponibles avec différents revêtements (PTFE/silicone, polyéthylène expansé, poly/vinyle, polyéthylène expansé revêtu de PTFE)
- Avec un choix sans ou avec opercule
Bouchons avec revêtement en PTFE/silicone :
- Fournissent une résistance à la chaleur
- Remplis de verre
- Conviennent aux échantillons EPA
- Résistance aux produits chimiques
- Joint étanche
- Avec protection contre l’humidité
- Adaptés aux acides doux, alcalis, solvants, alcools, huiles et produits aqueux
- Résistance aux produits chimiques
- Fournissent des propriétés de compressibilité et d’étanchéité
- Adaptés aux produits chimiques de haute pureté, aux solvants et acides forts
Spécification
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Couleur | Blanc |
Matériau | en PP |
Nbre par carton | 144/boîte |
Finition de col | 18-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |