Learn More
Sachets avec zone d’écriture en polyéthylène Whirl-Pak™
253.34€ - 327.08€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11724834
|
Whirl Pak
B01490WA |
384 ml |
327.08€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744834
|
Whirl Pak
B01515WA |
2041 ml |
253.34€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Sachet Whirl-Pak™ stérile• Sachet Whirl-Pak™
• Etanche aux liquides et aux odeurs
• Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
• Pour échantillon liquide ou solide
• Polyéthylène épais et transparent, chimiquement inerte
• Pour broyeur 400mL. Epaisseur 102μm sauf 12047, 76μm
• Sachet Whirl-Pak™ stérile avec zone de marquage
• Sachet Whirl-Pak™pour broyeur 400mL