Learn More
Nasco Sachets d’échantillonnage de surface environnementale Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile.
32.13€ - 1658.90€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour les surfaces environnementales |
---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11701806
|
Nasco
B01245WA |
18 oz. | Avec éponge sèche |
143.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16881590
|
Nasco
B01392WA |
18 oz | Avec éponge sèche et gant |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11711806
|
Nasco
B01299WA |
200 ml (55 oz) | Avec éponge sèche |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
- Conçu pour tester les surfaces de travail et l'équipement pour les agents Salmonella, Listeria et autres agents pathogènes d'origine alimentaire
- Le produit sec Speci-Sponge mesure 1,5 x 3 x 0,63 po (3,8 x 7,6 x 1,6 cm) ; il n'est pas traité d'avance avec un bactéricide
- Ajoutez simplement du diluant, essuyez la surface d'essai et retournez l'éponge dans son sachet de 18 oz. (532 ml)
- L'échantillon autonome peut alors être expédié pour analyse
- L'éponge va essuyer une grande surface ; les languettes antiperforation du sachet réduisent les dommages à l'échantillon
- La surface d'écriture blanche facilite l'étiquetage et l'identification
Informations sur la commande
Disponible avec ou sans gant stérile.
Spécification
Pour les surfaces environnementales |