Learn More
Nasco Sachets à filtre pour mélangeur d’homogénéisateur à surface d’écriture Whirl-Pak™
Filtrent les solides d’un échantillon lors de l’utilisation d’un mélangeur homogénéisateur. Les Sachets à filtre stériles Whirl-Pak™ pour Mélangeurs de laboratoire contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les solides. Ils comportent des languettes anti-perforation qui facilitent la formation d’une fermeture sans fuite.
Marque: Nasco B01318WA
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Filtrent les solides d’un échantillon lors de l’utilisation d’un mélangeur homogénéisateur.Les sachets à filtre stériles Whirl-Pak™ pour mélangeurs de laboratoire contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les solides.Ils comportent des languettes anti-perforation qui facilitent la formation d’un bouchon sans fuite.
- Excellent pour les échantillons liquides, semi-solides ou solides
- La couche filtrante sépare les liquides et les solides, ce qui facilite le pipetage
- La capacité est mesurée en onces liquides lorsque le sachet est fermé et que la languette est pliée trois fois
- Surface d’écriture blanche
- Utilisation conseillée avec la plupart des mélangeurs d’homogénéisateur
- Languettes anti-perforation sans pointes tranchantes pour endommager les sachets ou les gants
- Polyéthylène
Informations sur la commande
Ne pas utiliser à des températures supérieures à 82°C (180°F).
Compliance
Répondent aux exigences relatives aux récipients à usage unique pour le lait et les produits laitiers.
Spécification
Avec fermeture | |
1,6 L | |
Rouleau et fil | |
Stérile | |
4 mil | |
12 in | |
7,5 in |
55 oz. | |
FDA Approved | |
Polyéthylène | |
0,102 mm | |
30 x 19 cm (12 x 7,5 po) | |
30 cm | |
19 cm |