Learn More
3M™ Blouses de laboratoire jetables blanches pour visiteurs, série 4400
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Idéales pour les applications d’hygiène
- 100 % PP doux, respirant et léger
- Fermeture éclair
- Poche interne
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Résistance | Poussière et liquides non dangereux, Dust |
| Type de couture | Surfilée |
| Afficher plus |