Learn More
3M™ Blouses de laboratoire jetables blanches pour visiteurs, série 4400
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Idéales pour les applications d’hygiène
- Polypropylène 100 % souple, respirant et léger
- Fermeture à glissière
- Poche interne
- 3M Catalog# 4440-3XL, 3M Catalog# 4440-L
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | S |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Type de couture | Surfilée |
| Taille (impériale) de la poitrine | 28 à 32 po |
| Taille (métrique) de la poitrine | 71 à 81 cm |
| Afficher plus |