Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles ESD de type mocassins en microfibre blanche
Click to view available options
Dimensions:
37
40
Conditionnement:
1 paire
Description
Chaussure de travail ESD
• Microfibre blanche
• Elastique à l'empeigne
• Semelle intérieure fixe
• Antistatique
• Décontamination possible
• Conforme CE, EN ISO 20347
• Conforme aux directives HACCP garantissant l'hygiène en production, transformation et distributions alimentaires
• Chaussure de travail
• Microfibre blanche
• Elastique à l'empeigne
• Semelle intérieure fixe
• Antistatique
• Décontamination possible
• Conforme CE, EN ISO 20347
• Conforme aux directives HACCP garantissant l'hygiène en production, transformation et distributions alimentaires
• Chaussure de travail
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20347:2012, 01, SRA, DIN EN 61340 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Usage en milieu médical et restauration |
| Matériau de revêtement | Fibre d’argent |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire antichoc |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | Mocassins professionnels |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Afficher plus |