Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles ESD de type mocassins en microfibre blanche
79.22€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20347:2012, 01, SRA, DIN EN 61340 |
---|---|
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Usage en milieu médical et restauration |
Matériau de revêtement | Fibre d’argent |
Matériau | Microfibre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12683800
|
ABEBA™
32370/37 |
37 |
79.22€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12613810
|
ABEBA™
32370/40 |
40 |
79.22€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Chaussure de travail ESD• Microfibre blanche
• Elastique à l'empeigne
• Semelle intérieure fixe
• Antistatique
• Décontamination possible
• Conforme CE, EN ISO 20347
• Conforme aux directives HACCP garantissant l'hygiène en production, transformation et distributions alimentaires
• Chaussure de travail
Spécification
Norme CE, EN ISO 20347:2012, 01, SRA, DIN EN 61340 | |
Usage en milieu médical et restauration | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier | |
Résistant aux carburants et antidérapante |
Blanc | |
Fibre d’argent | |
Semelle intermédiaire antichoc | |
Mocassins professionnels | |
Bouchon | |
Chaussures professionnelles ESD de type mocassins |