Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Quantité:
144
500
576
1700
Description
- Le revêtement en polyéthylène expansé offre un joint étanche et une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Le revêtement en polyéthylène expansé revêtu de PTFE offre une résistance chimique excellente pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs de diagnostic
- Le revêtement en poly/vinyle offre une excellente protection contre l’humidité pour les acides doux, les alcalis, les solvants, les alcools, les huiles et les produits aqueux
Spécification
Joint de fermeture | Mousse de PTFE / polyéthylène |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 8-425 mm |
Type de produit | Bouchon à revêtement |
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 |
Couleur de bouchon | Blanc |