Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4545
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
missing translation for 'unitSize'
20 pièces
Description
- Conçues pour être confortables et assurer une grande protection
- Excellente protection contre les particules sèches et certaines éclaboussures de produits chimiques liquides limitées
- Protection biologique testée conformément à la norme EN 14126
- Matériau microporeux laminé, doux et bien drapé
- Certifiées pour protéger également contre les particules radioactives et les agents biologiques et réduire l’accumulation de charge statique.
- Peluchage très faible
- Convient à une large gamme d’applications, y compris dans de nombreuses salles blanches
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | 4XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Maille |
| Hood Type | 3 parties |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction