Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire RFID en polypropylène blanc
Étiquette RFID UHF à utiliser pour l’identification générale en laboratoire sur des tubes coniques, des flacons, des tubes de grande taille et plaques à puits.
Marque: Brady™ 309081
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
- Conçue pour être utilisée sur des tubes coniques, des flacons, des tubes de grande taille et des plaques à puits dans un environnement de laboratoire
- Côté face de l’étiquette en polyester et puce collée à l’antenne en aluminium à l’aide d’un film adhésif conducteur anisotrope
- Convient à l’impression par transfert thermique, y compris l’encodage RFID
- Les étiquettes sont enroulées à l’extérieur et contrôlées à 100 %, avec 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau, les mauvaises étiquettes étant marquées
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Imprimante d’étiquettes industrielle Sato CL4NX Plus, imprimante d’étiquettes industrielle Zebra ZT411, imprimante d’étiquettes industrielle | |
500 étiquettes | |
0,26 mm | |
53 mm |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Étiquetage RFID, étiquetage des soins de santé et des hôpitaux, étiquetage de laboratoire | |
1 | |
-80°C à +70°C | |
28,6 mm | |
26 mm |